Wichtige Dokumente
158194
2,2′-Dithiobis(5-nitropyridin)
96%
Synonym(e):
Bis-(5-nitro-2-pyridyl)-disulfid, DTNP
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
disulfide
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)[N+]([O-])=O)nc1
InChI
1S/C10H6N4O4S2/c15-13(16)7-1-3-9(11-5-7)19-20-10-4-2-8(6-12-10)14(17)18/h1-6H
InChIKey
ROUFCTKIILEETD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)