Wichtige Dokumente
157643
3-Methylcyclopentanon
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?