Wichtige Dokumente
154415
2,4-Dimethoxybenzonitril
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
93-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
COc1ccc(C#N)c(OC)c1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
RYRZSQQELLQCMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?