Merck
153834
Sigma-Aldrich
2-Bromadamantan
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 70.20
25 G
CHF 191.00
CHF 70.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 70.20
25 G
CHF 191.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 70.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
InChIKey
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
Anwendung
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)