Wichtige Dokumente
146048
2-Adamantanon
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
2-Oxoadamantane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decanone (9CI)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
256-258 °C (subl.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1C2CC3CC(C2)CC1C3
InChI
1S/C10H14O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+
InChIKey
IYKFYARMMIESOX-SPJNRGJMSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?