153818
2-Adamantylamin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
2-Adamantanamin -hydrochlorid, 2-Amino-adamantan -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NC1[C@@H]2C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H]1C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6;/h6-10H,1-5,11H2;1H/t6-,7+,8-,9+,10?;
InChIKey
WLDWDRZITJEWRJ-ZDAMNCSYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable