Merck
153273
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzophenon-2′-carbonsäure
98%
Synonym(e):
2-(2-Aminobenzoyl)-benzoesäure, 2-Anthraniloylbenzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
196-199 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
InChIKey
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)