Wichtige Dokumente
151637
Isoxazol
99%
Synonym(e):
1,2-Oxazole, 1-Oxa-2-azacyclopentadiene, 2-Azafuran
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.427 (lit.)
bp
93-95 °C (lit.)
Dichte
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1cnoc1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
InChIKey
CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?