Merck
151629
Sigma-Aldrich
4-Pyridinmethanol
99%
Synonym(e):
ω-Hydroxy-4-picolin, 4-Hydroxymethyl-pyridin, 4-Pyridylcarbinol
Größe auswählen
25 G
CHF 85.60
100 G
CHF 138.00
CHF 85.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 85.60
100 G
CHF 138.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
Beilstein:
107850
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 85.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
solid
bp
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
InChIKey
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Pyridinemethanol was used in the preparation of 4-pyridine carboxaldehyde[1].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
298.4 °F
Flammpunkt (°C)
148 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vapour Phase Oxidation of 4-pyridinemethanol to 4-pyridine carboxaldehyde.
Prasad AR and Subrahmanyam M.
Synthetic Communications, 20(21), 3385-3390 (1990)
Lidia Radko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-24)
In previous papers, we have reported on the high antifungal and significant antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria of the water-soluble silver(I) complexes of metronidazole and derivatives of pyridine compared to silver nitrate. In the present study, the cytotoxic