Merck
15127
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ile-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-D-isoleucin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
Beilstein:
5262192
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m1/s1
InChIKey
QJCNLJWUIOIMMF-HTQZYQBOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable