Wichtige Dokumente
15098
Boc-D-Gln-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Boc-D-glutamin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
Beilstein:
1981311
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O5/c1-10(2,3)17-9(16)12-6(8(14)15)4-5-7(11)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,13)(H,12,16)(H,14,15)/t6-/m1/s1
InChIKey
VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Angaben zum Gen
human ... CCR2(1231)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?