8.52062
Fmoc-Tic-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-1-Fmoc-L-1,2,3,4,-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/p-1/t23-/m0/s1
InChIKey
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-M
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Vincent, et al. (1982) Tetrahedron Lett., 16, 1677.
[2] P. L. Julian, et al. (1984) J. Am. Chem. Soc., 79, 180.
[3] W. A. Kazmierski, et al. (1988) Tetrahedron Lett., 44, 697.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.