Wichtige Dokumente
145793
4-Chlor-2-methoxybenzoesäure
99%
Synonym(e):
4-Chlor-o-anisinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
COc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
UFEYMXHWIHFRBX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?