Wichtige Dokumente
141135
3,6-Dihydroxy-phthalsäuredinitril
98%
Synonym(e):
2,3-Dicyanohydrochinon, DCH
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>230 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
Oc1ccc(O)c(C#N)c1C#N
InChI
1S/C8H4N2O2/c9-3-5-6(4-10)8(12)2-1-7(5)11/h1-2,11-12H
InChIKey
MPAIWVOBMLSHQA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?