140392
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
95%
Synonym(e):
3,5-Dimethyl-4-hydroxy-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable