Merck
316911
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyd
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 57.50
CHF 57.50
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 57.50
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H3(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 57.50
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Cc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)