Wichtige Dokumente
139661
Methyl-2,2,2-trichloracetimidat
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
Dichte
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3NO/c1-8-2(7)3(4,5)6/h7H,1H3
InChIKey
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?