Wichtige Dokumente
133019
Bis(2-hydroxypropyl)amin
95%
Synonym(e):
1,1′-Iminodi-2-propanol, Diisopropanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
249-250 °C/745 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible
hydrocarbons: insoluble
toluene: slightly soluble
water: miscible
Dichte
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CNCC(C)O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?