Wichtige Dokumente
I5283
Anti-INCENP antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Inner Centromere Protein
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~106 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 and rat PC12 cells
western blot (chemiluminescent): 1:5,000 using nuclear extract of human HeLa cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INCENP(3619)
mouse ... Incenp(16319)
rat ... Incenp(293733)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)