Wichtige Dokumente
128341
Fluoracetamid
Synonym(e):
NSC 31876
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
fluoro
SMILES String
NC(=O)CF
InChI
1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChIKey
FVTWJXMFYOXOKK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- C-N coupling to amides and nitrogen-containing heterocycles
- Substitution in aryl triflates
Used in mass databases for screening of pesticide residues via fast liquid chromatography TOF mass spectrometry
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?