Fortfahren mit
369306
3-Nitrophthalsäure
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 56.30
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H3-1,2-(CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-030-8
Beilstein/REAXYS Number:
2054269
MDL number:
Assay:
95%
CHF 56.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Nitrophthalic acid is a degradation product of isoxaben herbicide.It acts as ligand and forms rare-earth complexes with La, Nd, Eu, Tb, Er and Y. Preparation of 3-nitrophthalic acid has been reported.
Application
3-Nitrophthalic acid may be used as starting reagent in the synthesis of modified 2-iodoxybenzoic acid derivatives. It may be used in the synthesis of brucinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate (systematic name: 2,3-dimethoxy-10-oxostrychnidinium 2-carboxy-6-nitrophthalate dihydrate), via heating with brucine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
137820274755117714
description
95%
description
99%
description
92%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
95%
assay
99%
assay
92%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
159-161 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
nitro, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Nitrophthalsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)