Wichtige Dokumente
122254
m-Toluoylchlorid
99%
Synonym(e):
3-Methylbenzoyl chloride, m-Toluic acid chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.5485 (lit.)
bp
86 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
Cc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?