Merck
117684
Sigma-Aldrich
2-(N-Ethylanilin)ethanol
99%
Größe auswählen
100 G
CHF 89.40
CHF 89.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 89.40
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(C2H5)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 89.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
268 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
InChIKey
HYVGFUIWHXLVNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(N-Ethylanilino) ethanol couples with 2-amino-5-formylthiophene during the synthesis of nonlinear optical chromophores[1]. It undergoes azo coupling with 2-cyan-4-nitroaniline to yield azochromophore AZ1[2].
Anwendung
2-(N-Ethylanilino) ethanol was used in the preparation of azo compound N-ethyl-N-(2-hydroxylethyl)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo) aniline (AZ1)2.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electro-optic guest-host system containing azobenzene chromophores in PMMA matrix.
Kozanecka-Szmigiel A, et al.
Photonics Letters of Poland, 1(4), 181-181 (2009)
Properties of novel azodyes containing powerful acceptor groups and thiophene moiety.
Ledoux I, et al.
Synthetic Metals, 115(1), 213-217 (2000)
Photonics Letters of Poland null