Merck
523887
Sigma-Aldrich
2-(Methylphenylamino)ethanol
98%
Größe auswählen
50 ML
CHF 87.40
CHF 87.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 87.40
About This Item
Lineare Formel:
C6H5N(CH3)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 87.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.573 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
SMILES String
CN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(7-8-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChIKey
VIIZJXNVVJKISZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)