Wichtige Dokumente
110493
1,1-Dimethylcyclohexan
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
42 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
Dichte
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-8(2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
QEGNUYASOUJEHD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions.