Merck
10904
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-butanon
Wacker Chemie AG, ≥96.0% (GC)
Synonym(e):
Chlor-MEK
Größe auswählen
1 KG
CHF 132.00
25 KG
CHF 1’790.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 132.00
25 KG
CHF 1’790.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHClCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.55
Beilstein:
385637
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥96.0% (GC)
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
114-117 °C (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
InChIKey
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3-Chloro-2-butanone when treated with aq. sodium thiocyanate forms 3-thiocyano-2-butanone[1].
Anwendung
3-Chloro-2-butanone was used to study various carbonylic compounds as substrates for 4-hydroxyacetophenone monooxygenase from Pseudomonas fluorescens ACB[2].
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reactions of 3-Thiocyano-2-butanone. I. The Preparation of 2-Substituted-4, 5-dimethylthiazoles.
Gregory JT and Mathes RA.
Journal of the American Chemical Society, 74(7), 1719-1720 (1952)
Nanne M Kamerbeek et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 419-426 (2003-01-07)
The 4-hydroxyacetophenone monooxygenase (HAPMO) from Pseudomonas fluorescens ACB catalyzes NADPH- and oxygen-dependent Baeyer-Villiger oxidation of 4-hydroxyacetophenone to the corresponding acetate ester. Using the purified enzyme from recombinant Escherichia coli, we found that a broad range of carbonylic compounds that are