Wichtige Dokumente
105449
γγ-Thiobutyrolacton
98%
Synonym(e):
4-Thiobutyrolacton
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
39-40 °C/1 mmHg (lit.)
Löslichkeit
THF: soluble
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioester
SMILES String
O=C1CCCS1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChIKey
KMSNYNIWEORQDJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?