Wichtige Dokumente
102709
N-Ethyl-1-naphthylamin
98%
Synonym(e):
1-Ethylamino-naphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.644 (lit.)
bp
175-176 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-13-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9,13H,2H2,1H3
InChIKey
KDFFXYVOTKKBDI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?