Merck
Kontinuierliche Produktion fester oraler Darreichungsformen
Das Auflösen der Tablette bedeutet höhere Auflösungsraten und eine verbesserte Löslichkeit des Wirkstoffs.
Die kontinuierliche Produktion (CM) ist ein neuer Technologietrend in der pharmazeutischen Tablettenproduktion, der viele Vorteile für die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Produkte bietet, aber auch Herausforderungen birgt.
Die Materialhandhabung in CM-Linien erfordert die Eigenschaften spezifischer Hilfsstoffe, um eine konstante Zuführleistung zu erreichen, wie z. B. gute Fließeigenschaften und eine konstante Qualität zwischen Chargen. Hilfsstoffe mit optimalen Verarbeitungseigenschaften oder auf CM zugeschnittene Hilfsstoffe ermöglichen es oft, die Anzahl der Formulierungsbestandteile und damit auch die Anzahl der benötigten Zuführstationen zu reduzieren. Je nach gewähltem CM-Prozess können direkt komprimierbare Materialien oder Materialien, die mit der Doppelschneckengranulation kompatibel sind, erforderlich sein.
Unser Portfolio an Hilfsstoffen, die für eine hervorragende Leistung bei der Herstellung fester Darreichungsformen optimiert und für CM geeignet sind, umfasst:
  • Selbstschmierendes Füll-/Bindemittel Parteck® LM für alle Tablettierungsprozesse und geeignet für Batch- und kontinuierliche Produktion.
  • Parteck® M Mannitol eignet sich für die Direktverpressung und die Trocken- und Nassgranulation einschließlich der Doppelschneckengranulation.
  • Parteck®-ODT-Hilfsstoffsystem für schnelle Freisetzung und orodispersible Darreichungsformen.
  • Der Hilfsstoff Parteck® SRP 80 wurde für die Direktverpressung entwickelt und ermöglicht Darreichungsformen mit kontrollierter Freisetzung.
  • Polyvinylalkohol 4-88 und das partikeloptimierte Qualitätspolymer Parteck® MXP 4-88 dienen als effektive Bindemittel in der kontinuierlichen Doppelschneckengranulation.
All dies wird durch das Emprove®-Programm mit umfassender Dokumentation unterstützt, um Ihre Markteinführung zu beschleunigen. Soweit anwendbar, entsprechen unsere Produkte den großen Pharmakopöen.
Erfahren Sie, wie Sie Produktivität und Leistung verbessern können.
ERFAHREN SIE, WIE SIE PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG VERBESSERN KÖNNEN
Menschen arbeiten an einem abstrakten Arzneimittelherstellungssystem, das mehrere Funktionen in einem einzigen Schritt bereitstellt.
Selbstschmierendes Füll-/Bindemittel-Hilfsstoffsystem für die Tablettierung
Hervorragende Fließeigenschaften, gleichmäßige Dosierung und robuste, konstante Mischzeiten in kontinuierlichen und Batch-Prozessen. Zwei Qualitäten für unterschiedliche Wirkstoffdosierungen und Schmierbedarfe.
Rosafarbener und violetter Regenschirm, der ein violettes Molekül vor Regen schützt.
Fortschrittliches Mannitol für alle Tablettierungstechnologien
Partikeloptimiertes Mannitol für hervorragende Leistung beim Tablettieren und schnelle Freisetzung. Zwei Qualitäten stehen zur Verfügung, um Ihren spezifischen Anforderungen bei der Direktverpressung, Nassgranulation, Walzenkompaktierung und bei CM-Verfahren wie der Doppelschneckengranulation zu entsprechen.
Eine Hand hält eine lila- und rosafarbene Stoppuhr vor gelbem Hintergrund.
Direkt komprimierbarer Hilfsstoff für ODTs
Produzieren Sie hochwertige, schnell wirkende Tabletten kosteneffizienter als je zuvor. Robuste Tabletten, schneller Zerfall, exzellentes Mundgefühl kombiniert mit überlegener Leistung bei der Direktverpressung und kontinuierlichen Produktion.
Eine Uhr und eine gelbe Tablette, die für eine bestimmte Freisetzungszeit der Darreichungsform steht.
Feste Darreichungsformen mit verzögerter Freisetzung
Zuverlässige nachhaltige Wirkstoffabgabe mit unserem funktionalen Hilfsstoff auf Polyvinylalkohol(PVA)-Basis: geeignet für die Direktverpressung, reduziertes Risiko für Dosisabfälle, robuste Konsistenz von Charge zu Charge, ideal für die kontinuierliche Produktion.
Zugehörige Produktinformationen
Webinare zu diesem Thema
Digitale Illustration eines Laptops mit einer einfachen menschlichen Figur neben einem rosafarbenen Rechteck, alle auf gelbem Hintergrund.
Continuous Manufacturing: Issues and Answers
In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die wichtigsten Probleme bei der kontinuierlichen Produktion von Hilfsstoffen und wie Sie diese lösen können.
Digitale Illustration eines Laptops mit einer einfachen menschlichen Figur neben einem rosafarbenen Rechteck, alle auf gelbem Hintergrund.
Continuous Manufacturing in Solid Dose: How to Leverage Opportunities of this New Technology
In diesem Webinar erfahren Sie mehr über die Herausforderungen der kontinuierlichen Produktion, ihre Vorteile und wie Sie diese Herausforderungen mit Hilfe von Hilfsstoffen meistern können.