Merck
Verbesserung der Löslichkeit: Verbesserung der Bioverfügbarkeit bei der Formulierung fester Darreichungsformen
Das Auflösen der Tablette bedeutet höhere Auflösungsraten und eine verbesserte Löslichkeit des Wirkstoffs.
Ansätze zur Verbesserung der Löslichkeit haben in der pharmazeutischen Produktentwicklung eine zunehmende Bedeutung, da immer mehr aktive pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) in der Pipeline eine geringe Wasserlöslichkeit aufweisen. Da es keine Einheitslösung gibt, muss je nach den Eigenschaften des Wirkstoffs, der gewünschten endgültigen Darreichungsform und der geforderten Formulierungsleistung ein geeigneter, fein abgestimmter Ansatz gewählt werden. Wir bieten eine Reihe innovativer Hilfsstoffe an, welche die Wirksamkeit Ihres endgültigen Arzneimittels erhöhen können, indem sie die Löslichkeit des Wirkstoffs durch Formulierungsansätze sowie durch die Verarbeitung des Wirkstoffs in frühen Entwicklungphasen verbessern.
Unsere Lösungen umfassen:
  • Spezialisierte Hilfsstoffe für die Schmelzextrusion, Sprühtrocknung, Verbesserung der Auflösungsrate bei der Tablettierung und ein Silica-Wirkstoffträger mit einer einzigartigen Oberflächenstruktur
  • Chemikalien zur Wirkstoffaufarbeitung für die Salz- und Kokristallbildung
All dies wird durch das Emprove®-Programm mit umfassender Dokumentation unterstützt, um Ihre Markteinführung zu beschleunigen. Soweit anwendbar, entsprechen unsere Produkte den großen Pharmakopöen.
Erfahren Sie, wie Sie Produktivität und Leistung verbessern können.
ERFAHREN SIE, WIE SIE PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG VERBESSERN KÖNNEN
Gelbes Gitter auf violettem Hintergrund, das eine polymere Matrix darstellt.
Hervorragende Verbesserung und Stabilisierung der Löslichkeit
Unser Parteck®-MXP-Sortiment an Polyvinylalkohol-Polymeren wurde speziell für die Heißschmelzextrusion entwickelt und optimiert, um die Löslichkeit für eine breite Palette von Wirkstoffen zu erhöhen:
Sich auflösende Tabletten, die für eine erhöhte Auflösungsrate stehen.
Hydrophiles Schmiermittel für eine zuverlässige Leistung
Unser Hilfsstoff zur Verbesserung der Auflösungsrate fungiert auch als robustes wasserlösliches, hydrophiles Schmiermittel und wurde im Hinblick auf die Anforderungen bei der modernen Herstellung fester Arzneimittel entwickelt.
Ein schematisches Diagramm zeigt, wie die Wirkstoffe auf die Oberfläche und in die Poren von mesoporösem Siliziumdioxid geladen werden.
Multifunktional für eine verbesserte Löslichkeit und Partikeltechnik
Unser innovatives mesoporöses Siliziumdioxid Parteck® SLC wird als löslichkeitsverbessernder Hilfsstoff eingesetzt, der die löslichere, amorphe Form einer Verbindung innerhalb nanoskaliger Poren stabilisiert.
Pulverspray und Flüssigkeit vor gelbem Hintergrund.
Meglumin in zwei Qualitäten mit vielen Anwendungen
Die organische Base Meglumin kann als Gegenion zur Bildung eines Salzes mit dem Wirkstoff oder als funktioneller Hilfsstoff verwendet werden, um die Löslichkeit des Wirkstoffs zu erhöhen, die Stabilität des Wirkstoffs zu verbessern und den pH-Wert einzustellen. Wählen Sie die gewünschte Qualität:
Zugehörige Produktinformationen
Seite 1 von 3