Principaux documents
1234307
USP
Ester éthylique de l'acide eicosapentaénoïque
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ester éthylique de l'acide cis-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque, Icosapentate d'éthyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
eicosapentaenoic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O(CC)C(=O)CCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
Clé InChI
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP de l'ester éthylique de l'acide eicosapentaénoïque, destiné aux essais et tests spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Produit aussi utilisé pour préparer une solution étalon pour le dosage et la détermination du profil d'acides gras oméga par chromatographie en phase gazeuse avec un détecteur à ionisation de flamme (GC-FID) conformément aux monographies et aux chapitres généraux suivants de la Pharmacopée américaine (USP) :
  • Gélules d'esters éthyliques d'acides oméga-3
  • 〈401〉 Matières grasses et huiles fixes
Remarque sur l'analyse
Ces produits sont réservés aux fins de test et d′essai. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
?401? Fats and fixed oils
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(6) (2022)
Omega-3-Acid Ethyl Esters Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 3253-3253 (2018)