Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
T9900
Sigma-Aldrich
Méthyl tricosanoate
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide tricosanoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)21COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.64
Beilstein:
1796627
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Pf
53-56 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
agriculture
general analytical
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Clé InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le tricosanoate de méthyle, aussi connu sous le nom d'ester méthylique de l'acide tricosanoïque, représente la forme ester méthylique d'acide gras (EMAG) de l'acide tricosanoïque. Cet ester méthylique d'acide gras à longue chaîne avec un nombre de carbones impair est peu répandue dans de nombreux systèmes biologiques, ce qui en fait un biomarqueur particulièrement utile. L'acide tricosanoïque est naturellement synthétisé par certaines plantes et certains mammifères, notamment l'être humain, chez qui il constitue un lipide cutané prépondérant. On peut le trouver acylé à divers glycolipides, phospholipides et sphingolipides, notamment des gangliosides. Cet acide gras est un composé important pour les applications de recherche en biochimie, en lipidomique et en métabolomique.
Application
Le tricosanoate de méthyle a servi d'étalon interne pour quantifier des acides gras ou des esters méthyliques d'acides gras (EMAG).
Caractéristiques et avantages
  • Molécule de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
  • Composé couramment employé dans les études métabolomiques et biochimiques.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup
Carolina Oliveira de Souza et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 78-78 (2017-04-16)
Palm olein is used in infant formula fat blends in order to match the fatty acid profile of human milk. While the effects on fatty acid balance have been evaluated, the use of palm olein in combination with palm kernel
Daniel L Forwood et al.
Meat science, 173, 108402-108402 (2020-12-15)
This study investigated the effect of feeding unsaleable carrots to lambs within a total-mixed ration (TMR) on performance, carcass characteristics, meat quality and sensory parameters. Thirty-six Australian Merino wether lambs were fed a control (barley-based) or carrot-based TMR for 11-weeks.
K E Aarak et al.
Food & function, 5(9), 2331-2337 (2014-08-01)
The aim of the present work was to study the effect of a broccoli phytochemical extract (Br-ex) on the release of fatty acids (FA) from salmon muscle (SM) and salmon oil (SO) during in vitro digestion. The hypothesis of the
Marine Vallet et al.
Marine drugs, 18(8) (2020-07-28)
Kelps are colonized by a wide range of microbial symbionts. Among them, endophytic fungi remain poorly studied, but recent studies evidenced yet their high diversity and their central role in algal defense against various pathogens. Thus, studying the metabolic expressions
Lihong Zhou et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2331-2347 (2015-04-01)
Silkworm (Bombyx mori) is a lepidopteran-holometabolic model organism. To understand its developmental biochemistry, we characterized the larval hemolymph metabonome from the third instar to prepupa stage using (1)H NMR spectroscopy whilst hemolymph fatty acid composition using GC-FID/MS. We unambiguously assigned