Principaux documents
91478
Supelco
Méthyl tricosanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide tricosanoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)21COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.64
Beilstein:
1796627
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
53-56 °C (lit.)
53-56 °C
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Clé InChI
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Le trcosanoate de méthyle peut être utilisé comme étalon interne dans le dosage des esters méthyliques d′acides gras présents dans les échantillons de lait par la technique de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur une technique instrumentale adaptée. Contacter le Service technique pour obtenir de l′aide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Validation of the determination of fatty acids in milk by gas chromatography
Simionato IJ, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21, 520-524 (2010)
K E Aarak et al.
Food & function, 5(9), 2331-2337 (2014-08-01)
The aim of the present work was to study the effect of a broccoli phytochemical extract (Br-ex) on the release of fatty acids (FA) from salmon muscle (SM) and salmon oil (SO) during in vitro digestion. The hypothesis of the