BP746
Paroxetine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
paroxetine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
Clé InChI
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A4(6532)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.
Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.
Téléchargez ou référez-vous à nos tables de déplacements de RMN contenant les solvants deutérés les plus courants. Les tables de RMN du proton et de RMN du carbone aident les chimistes à séparer les signaux des impuretés susceptibles de provenir des solvants résiduels ou d'un appareil utilisé lors de la réaction.