1500207
USP
Paroxetine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
paroxetine
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C2=CCN(CC2)C.Cl
InChI
1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
Clé InChI
ASGHTQNAMCDXPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable