Merck
F132
Fluoxétine hydrochloride
≥98% (TLC), solid, selective serotonin reuptake inhibitor 
Synonyme(s) :
Fluoxétine HCl, (±)-N-Méthyl-γ-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]benzènepropanamine hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18F3NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
260-101-2
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Fluoxétine hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 4 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
originator
Eli Lilly
SMILES string
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
General description
Le chlorhydrate de fluoxétine est un agent psychotrope et l′un des premiers membres de la classe d′antidépresseurs connus sous le nom d′inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). C′est le principe actif du Prozac®.
Application
Le chlorhydrate de fluoxétine a été utilisé pour étudier ses effets sur la capacité de liaison du produit radiopharmaceutique [123I]ADAM [2-((2-((diméthylamino)méthyl)phényl)thio)-5-iodophénylamine marquée à liaison iode 123] sur les transporteurs de sérotonine (SERT) chez la souris. Il a également été utilisé pour le traitement au long cours d'animaux privés de lumière.Il a également été utilisé comme inhibiteur de la recapture de la sérotonine afin d'étudier ses effets sur le stress aigu chez les poissons.
Biochem/physiol Actions
Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine ; antidépresseur.
Le chlorhydrate de fluoxétine agit au niveau des terminaux présynaptiques, où il empêche la recapture de la sérotonine, ce qui provoque l'accumulation de sérotonine dans le liquide extracellulaire des synapses.
Features and Benefits
Ce composé a été développé par Eli Lilly. Pour consulter la liste de composés développés par les laboratoires pharmaceutiques et les médicaments homologués ou candidats, cliquez ici.
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche dans le domaine de l′ADME-Tox et des neurosciences. Découvrez d′autres produits sélectionnés ADME Tox et Neurosciences Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Ce composé figure sur les pages Transporteurs des amines biogènes et Canaux chlorure du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Pour parcourir d'autres pages du manuel, cliquez ici.
Legal Information
Vendu sous licence de Eli Lilly and Co.
Prozac is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoxétine hydrochloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves