Documents
818675
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonne de CLHP TSKgel® SuperSW3000
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne HPLC d'exclusion stérique TSKgel® (type SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18675
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Grâce aux particules ultra-efficaces de 4 μm, les colonnes TSKgel SuperSW3000 permettent une plus grande efficacité par rapport aux colonnes TSKgel G3000SWxl de 5 μm. Les pores de 250 Å procurent une plage de fractionnement pour les protéines globulaires jusqu′à 500 kDa. Le faible diamètre interne (4,6 mm) de la colonne réduit la consommation en tampon est est idéal pour les applications où la quantité d′échantillon est limitée. Pour tirer parti au maximum de la haute efficacité des colonnes de 4 μm et étant donné que le diamètre interne des colonnes TSKgel SuperSW est de 4,6 mm ou moins, il est important de réduire au minimum le volume mort dans le système CLHP.
Forme physique
Expédiées dans une solution de NaN3 à 0,05 % et Na2SO4 à 0,1 M dans du tampon phosphate 0,1 M à pH 6,7.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation