Principaux documents
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Précolonnes TSKgel® SW série GFC, TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonne de garde TSKgel® SuperSW, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18762
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperSW2000 & SuperSW3000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Forme physique
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation