820026
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® BioAssist® G3SWXL HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne échangeuse d′anions TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, PEEK hardware
Matériaux
PEEK hardware
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 20026
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
250 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Application
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Colonne de garde