Principaux documents
NIST8671
Anticorps monoclonal IgG1k humanisé NISTmAb
NIST® SRM® 8671
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.41
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
Description générale
L'anticorps monoclonal IgG1k humanisé NISTmAb est un anticorps recombinant exprimé dans une culture de cellules murines en suspension. C′est un homodimère doté de deux chaînes légères identiques et de deux chaînes lourdes identiques reliées par des ponts disulfure inter-chaînes et intra-chaine, d′un poids moléculaire de 150 kDa. Cette protéine présente des modifications post-traductionnelles peu abondantes, notamment du type glycation, déamidation et oxydation de la méthionine. Cet anticorps monoclonal humanisé comporte aussi une pyroglutamination N-terminale, une coupure des résidus lysine C-terminaux et une glycosylation des chaînes lourdes.
Une unité de matériau de référence 8671 se compose d'un cryotube en polypropylène à filetage interne contenant 800 µl de 10 mg/ml d'anticorps monoclonal IgG1κ NIST (NISTmAb) dans 12,5 mmol/l de L-histidine et 12,5 mmol/l de chlorhydrate de L-histidine (pH 6,0).
SRM 8671_Cert
SRM 8671_SDS
Application
L'anticorps monoclonal IgG1k humanisé NISTmAb a servi d'étalon pour tester un algorithme de séquençage de novo en spectrométrie de masse ascendante.Ce matériau de référence permet avant tout d'évaluer les performances des méthodes de détermination des attributs physicochimiques et biophysiques des anticorps monoclonaux. C'est également une molécule d'essai représentative pour la mise au point de nouvelles technologies de caractérisation des protéines thérapeutiques. Parmi ses autres utilisations possibles, citons :
  • les tests de conformité des systèmes
  • la détermination des performances ou de la variabilité des procédés ou des instruments
  • la comparaison de méthodes d'analyse
  • la qualification des procédés
Remarque sur l'analyse
Le produit NIST8671 est destiné aux activités de recherche. Il n′est pas destiné à la consommation humaine ou animale, aux essais cliniques ou aux applications thérapeutiques.
Autres remarques
  • Le matériau de référence 8671 est uniquement destiné à la recherche.
  • Le certificat NIST contient des détails sur la péremption, le stockage, la sécurité, l'utilisation et la source. 
  • La FDS contient des informations sur les biomatériaux, la mise au rebut et le transport.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ioannis Karageorgos et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 50, 27-34 (2017-10-03)
Monoclonal antibody pharmaceuticals are the fastest-growing class of therapeutics, with a wide range of clinical applications. To assure their safety, these protein drugs must demonstrate highly consistent purity and stability. Key to these objectives is higher order structure measurements validated
Automated Antibody De Novo Sequencing and Its Utility in Biopharmaceutical Discovery.
Sen K I, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(5), 803-810 (2017)
Articles
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
An optimized peptide mapping protocol using NISTmAb as a model monoclonal antibody, shorter incubation times, and improved digestion buffer to demonstrate minimal artificial asparagine deamidation and methionine oxidation.
Afficher tout