805788
TSKgel® G2000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Colonne HPLC TSKgel® G2000SW
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC d'exclusion stérique TSKgel® (type SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 05788
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
125 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde