805371
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonyme(s) :
Précolonnes TSKgel® SW série GFC, TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne de garde TSKgel® de type SW, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 05371
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
250 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Forme physique
Informations légales