T3634
(+)-α-Tocopherol
from vegetable oil, Type V, ~1000 IU/g
Synonyme(s) :
2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol, 5,7,8-Trimethyltocol, D-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
vegetable oil
Niveau de qualité
Type
Type V
Forme
viscous liquid
Activité spécifique
~1000 IU/g
Couleur
clear yellow to red
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
200-220 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a food supplement for juvenile cobia fish
- to evaluate its protective effect on bisphenol A induced oxidative stress in rats
- to test its chemopreventive efficacy in estrogen-mediated mammary cancer rats
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Qualité
Attention
Propriétés physiques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.