Merck
1667600
USP
alpha-Tocophérol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-α-Tocophérol, DL-tout-rac-α-Tocophérol, Vitamine E
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94012
eCl@ss:
34058016
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
tocopherol
manufacturer/tradename
USP
density
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
General description
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence de l'USP de l'alpha-tocophérol, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les compendiums de l'USP. Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Vitamine E
  • Gélules de vitamine E
  • Préparation de vitamine E
  • Comprimés de vitamines liposolubles
  • Excipients de tocophérols
  • Succinate de polyéthylène glycol de vitamine E
  • Gélules de vitamines liposolubles
  • Tocotriénols d'huile de rocou
Analysis Note
Ces produits sont réservés aux fins de test et d'analyse. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l'homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Other Notes
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under alpha-Tocophérol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1