Key Documents
5.00862
SAFC
Vitamine E
water-miscible 1 ml = 500 mg DL-a-tocopherol acetate for oral use, EMPROVE® ESSENTIAL, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
(±)-α-Tocophérol, Vitamine E, DL-tout-rac-α-Tocophérol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H50O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.71
Numéro Beilstein :
94012
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352401
Agence
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
liquid
pH
6.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Densité
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
1.01 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Nous proposons un choix de solvants, de réactifs et de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour vous permettre de répondre à de strictes exigences normatives et règlementaires. En plus de cette gamme complète, nous proposons des services de fabrication à façon pour répondre à vos besoins précis. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
La vitamine E protège les cellules des radicaux libres. Elle est utilisée dans les produits de soin de la peau et des cheveux, ainsi que dans les compléments alimentaires. Cette vitamine E miscible à l'eau, 1 ml = 500 mg d'acétate de DL-α-tocophérol, pour usage par voie orale Emprove® Essential convient aux applications pharmaceutiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1