SML1583
Roseoflavin
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Demethyl-8-(dimethylamino)-riboflavin, 8-Dimethylaminoriboflavin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
faint red to very dark brown-red
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)N(C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C18H23N5O6/c1-8-4-9-11(5-10(8)22(2)3)23(6-12(25)15(27)13(26)7-24)16-14(19-9)17(28)21-18(29)20-16/h4-5,12-13,15,24-27H,6-7H2,1-3H3,(H,21,28,29)
Clé InChI
IGQLDUYTWDABFK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable