SML0076
Zoniporide hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(Aminoiminomethyl)-5-cyclopropyl-1-(5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide hydrochloride hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1cnn(-c2cccc3ncccc23)c1C4CC4
InChI
1S/C17H16N6O.ClH.H2O/c18-17(19)22-16(24)12-9-21-23(15(12)10-6-7-10)14-5-1-4-13-11(14)3-2-8-20-13;;/h1-5,8-10H,6-7H2,(H4,18,19,22,24);1H;1H2
Clé InChI
UCIJUEGJEFJRMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable