A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15N3O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NC(C1=CC(S(=O)(C)=O)=C(S(=O)(C)=O)C=C1C)=O)=N
InChI
1S/C11H15N3O5S2/c1-6-4-8(20(2,16)17)9(21(3,18)19)5-7(6)10(15)14-11(12)13/h4-5H,1-3H3,(H4,12,13,14,15)
InChI key
GROMEQPXDKRRIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
EMD-87580 is a selective inhibitor of the Na+/H+ exchanger subtype 1 (NHE-1), also known as the Na+/H+ antiporter. EMD-87580 has shown cardioprotective effects, and has been investigated as a possible treatment for Duchenne′s muscular dystrophy.
Inhibitor of sodium-hydrogen exchanger-1 (NHE-1)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c