Accéder au contenu
A4562
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride
cAMP-dependent protein kinase inhibitor, powder
Synonyme(s) :
3-Amino-N-(aminoiminoethyl)-5-(dimethylamino)-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, DMA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12ClN7O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.14
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)\N=C(\N)N
InChI
1S/C8H12ClN7O.ClH/c1-16(2)6-4(9)13-3(5(10)14-6)7(17)15-8(11)12;/h1-2H3,(H2,10,14)(H4,11,12,15,17);1H
InChI key
IIUPTHVVXMBJMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride is a selective blocker of Na2/H+ antiport. 5-(N,N-Dimethyl)amiloride hydrochloride has been investigated for its ability to reduce inflammatory pain.
Biochem/physiol Actions
Selective blocker of Na+/H+ antiport; IC50 = 6.9 μM.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c