SMB00387
Prothionamide
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Prothionamide, 2-propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-propylisonicotinylthioamide, 2-propylthioisonicotinamide, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Mode d’action
enzyme | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(C1=CC(CCC)=NC=C1)=S
InChI
1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
Clé InChI
VRDIULHPQTYCLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité